Få mere at vide
Gibco™ C57BL/6 musembryonale fibroblaster, MitC-behandlet
Artikelnummer. 15960453 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
4 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15960453 4 x 106 celler Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 15960453 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A34962
Det væsentligste til cellekultur
Brug rabatkode 27976
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Mitomycin C (MitC)-behandlet Gibco C57BL/6 museembryonale fibroblaster (MEF'er) er fødeceller, der understøtter dyrkningen af sunde udifferentierede embryonale stamceller (ESC'er) og inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er), især muse-ESC'er/iPSC'er.
Fremstillet af MTI-GlobalStem og svarer til MTI-GlobalStem Cat. Ingen. GSC-6002M, disse MEF-celler er isoleret fra indavlede C57BL/6-mus, mitotisk standset ved MitC-behandling og testet for at sikre ydeevne og minimere risikoen for kontaminering. For vores mest udbredte fødeceller til dyrkning af pluripotente stamceller, se CF1 museembryonale fibroblaster, bestrålede eller CF1 museembryonale fibroblaster, MitC-behandlede. Du kan også vælge fra vores udvalg af lægemiddelresistente MEF'er, der passer til din applikation.
• Hjælp med at spare kostbar tid med præ-inaktiverede, klar til brug MEF'er
• Dyrk ESC'er og iPSC'er med selvtillid ved hjælp af omhyggeligt testede feeder-celler
• Giv optimal støtte til muse-ESC'
er og iPSC'er Hjælp med at spare tid med brugsklare MEF'er.
MitC-behandlede C57BL/6 MEF'er hjælper med at spare tid og besvær med at håndtere et dyreanlæg, udføre kedelige, tidskrævende dissektioner og udvide og teste celler dag efter dag, uge efter uge. Fokuser på din forskning med disse præ-inaktiverede, brugsklare foderautomater.
Kultur med omhyggeligt testede fødeceller Hvert
parti af MitC-behandlede C57BL/6 MEF'er er testet for bakterier, svampe, mycoplasma og musepatogener for at minimere risikoen for kontaminering. Hvert parti er også testet for levedygtighed efter optøning (typisk større end 95%) og evne til at understøtte muse- og menneskelige ESC'er for at sikre robust og ensartet ydeevne. Dyrk dine ESC'er og iPSC'er med selvtillid, vel vidende at du kan stole på disse feederceller af høj kvalitet.
Giver optimal støtte til muse-ESC'er og iPSC'er
Mens C57BL/6 MEF'er også kan understøtte humane ESC'er og iPSC'er, fungerer disse feederceller særligt godt til dyrkning af muse-ESC'er og iPSC'er, og viser bedre resultater sammenlignet med CF1- og ICR-stammer MEF'er.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Kryokonserverede museembryonale fibroblaster Opbevares
i flydende nitrogen.
Alder Embryonal
Celletype Fødeceller (embryonale musefibroblaster)
Form Kryokonserveret
Arter Mus
Donorkilde Samlet
Antal celler 4 x 10 6
Mængde 4 x 106 celler
Forsendelsestilstand Sendt på tøris