Få mere at vide
Tocris Bioscience™ C16
GREENER_CHOICE
PKR inhibitor
Brand:  Tocris Bioscience™ 5382/50
Encompass
Produktkode 15766776
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter »
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
C16 is a PKR inhibitor (IC50 = 210 nM). Rescues PKR-dependent translation block in vitro. Decreases Aβ42-induced inflammatory cytokine release and apoptosis in neuronal cultures. Prevents neuroinflammation and neuronal loss in an acute excitotoxic rat model. Brain penetrant.
Tekniske data
Tekniske data
C16
6,8-Dihydro-8-(1H-imidazol-5-ylmethylene)-7H-pyrrolo[2,3-g]benzothiazol-7-one
Soluble to 50mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Bioactive Small Molecule
608512-97-6
50 mg
Solid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use