Få mere at vide
Tocris Bioscience™ C16
PKR inhibitor
Brand: Tocris Bioscience™ 5382/50
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
C16 is a PKR inhibitor (IC50 = 210 nM). Rescues PKR-dependent translation block in vitro. Decreases Aβ42-induced inflammatory cytokine release and apoptosis in neuronal cultures. Prevents neuroinflammation and neuronal loss in an acute excitotoxic rat model. Brain penetrant.Tekniske data
| C16 | |
| 6,8-Dihydro-8-(1H-imidazol-5-ylmethylene)-7H-pyrrolo[2,3-g]benzothiazol-7-one | |
| Soluble to 50mM in DMSO and to 20mM in ethanol | |
| Bioactive Small Molecule |
| 608512-97-6 | |
| 50 mg | |
| Solid |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use