Få mere at vide
c-Kit-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466388
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16466388 10 mg
16462497 50 mg
16458977 5 mg
16436686 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16466388 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15240
MedChemExpress c-Kit-IN-1 is a potent inhibitor of c-Kit and c-Met with IC50s of <200 nM.
c-Kit-IN-1 is a potent inhibitor of c-Kit and c-Met with IC50s of <200 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale c-Kit-IN-1
CAS 1225278-16-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H21F2N5O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (204.30 mM)
SMIL O=C(C1(CC1)C(NC2=CC=CC=C2)=O)NC3=CC(F)=C(OC4=CC=NC(C5=CN(C)N=C5)=C4)C=C3F
Molekylvægt (g/mol) 489.47
Formel vægt 489.47
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease