Få mere at vide
c-Fms-IN-2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491749
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491749 1 mg -
16463647 50 mg 50mg
16447638 10 mg -
16427546 100 mg -
16420108 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16491749 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18787
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress c-Fms-IN-2 is a FMS kinase inhibitor with an IC50 of 0.024 μM.
c-Fms-IN-2 is a FMS kinase inhibitor with an IC50 of 0.024 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale c-Fms-IN-2
CAS 791587-67-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H21N3O3
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (294.65 mM)
SMIL CC1CCN(C2=CC=C(C=C2NC(C3=CC=C(C#N)O3)=O)CO)CC1
Molekylvægt (g/mol) 339.39
Formel vægt 339.39
Procent renhed 95.35%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation