Få mere at vide
Pal International™ Bouffant Kasketter
Fremstillet af blødt, ikke-vævet materiale. Pal International™ Bouffant Caps er større end en mob cap og giver fuldendt hårdækning til dem med længere hår.
651.00 DKK - 715.00 DKK
Tekniske data
Produkttype Bouffant
Størrelse One Size
Materiale Polypropylen
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Farve Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Farve Pris Antal & tilgængelighed  
12313996
Dokumentvisning
Pal International™
D84110
Hvid
651.00 DKK
Pakke med 1000
Se alternative produkter
Spar op til  81.00 DKK
»
Kun null tilbage
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
12323996
Dokumentvisning
Pal International™
D84230
Blå
715.00 DKK
Pakke med 1000
Se alternative produkter
Spar op til  123.24 DKK
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Blød, let non-woven polypropylen med en elastisk kant
  • Fuldstændig hårdækning
  • Ultra lavt fnug, hvilket gør dem ideel til arbejdsmiljøer, hvor kontaminering med løse fibre kan være en risiko
  • Madsikker og latexfri for reduceret irritation
  • Større end en pøbelkasket og designet til længere hår
  • One size fits all
Tekniske data
Tekniske data
Bouffant
Polypropylen
Ja
One Size
Engangsbrug
1000/Pk.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Pal International™ Bouffant Kasketter