Få mere at vide
Pal International™ Bouffant Kasketter
Artikelnummer. 12313996
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12313996 Hvid Pakke med 1000
12323996 Blå Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12313996 Leverandør Pal International™ Leverandørnr. D84110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.00 DKK
    646.84 DKK / Pakke med 1000
    Spare 10.16 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af blødt, ikke-vævet materiale. Pal International™ Bouffant Caps er større end en mob cap og giver fuldendt hårdækning til dem med længere hår.
  • Blød, let non-woven polypropylen med en elastisk kant
  • Fuldstændig hårdækning
  • Ultra lavt fnug, hvilket gør dem ideel til arbejdsmiljøer, hvor kontaminering med løse fibre kan være en risiko
  • Madsikker og latexfri for reduceret irritation
  • Større end en pøbelkasket og designet til længere hår
  • One size fits all
Tekniske data
Produkttype Bouffant
Størrelse One Size
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja
Model- D84110
Mængde 1000/Pk.