missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

C-7280948, MedChemExpress

Artikelnummer. 16412967
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16412967 50 mg
16406908 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16412967 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15890

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress C-7280948 is a selective and potent protein methyltransferase1 (PRMT1) inhibitor with an IC50 value of 12.75 μM.

C-7280948 is a selective and potent protein methyltransferase1 (PRMT1) inhibitor with an IC50 value of 12.75 μM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale C-7280948
CAS 587850-67-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H16N2O2S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (137.51 mM)
SMIL O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NCCC2=CC=CC=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 276.35
Formel vægt 276.35
Procent renhed 98.31%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.