Få mere at vide
C-176, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494728
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494728 10 mg
16457447 5 mg
16451017 50 mg
16415556 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16494728 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112906
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress C-176 is a strong and covalent mouse STING inhibitor.
C-176 is a strong and covalent mouse STING inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale C-176
CAS 314054-00-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H7IN2O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (174.54 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=C([N+]([O-])=O)O1)NC2=CC=C(I)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 358.09
Formel vægt 358.09
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation