missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BX471 hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16474978
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16474978 10 mg -
16441227 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16474978 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12080A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BX471 hydrochloride (ZK-811752 hydrochloride) is a potent, selective non-peptide CCR1 antagonist with Ki of 1 nM for human CCR1, and exhibits 250-fold selectivity for CCR1 over CCR2, CCR5 and CXCR4.

BX471 hydrochloride (ZK-811752 hydrochloride) is a potent, selective non-peptide CCR1 antagonist with Ki of 1 nM for human CCR1, and exhibits 250-fold selectivity for CCR1 over CCR2, CCR5 and CXCR4.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BX471 hydrochloride
CAS 288262-96-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H25Cl2FN4O3
Mængde 10 mg
Synonym ZK-811752 hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (318.23 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMIL O=C(N)NC1=CC(Cl)=CC=C1OCC(N2[C@H](C)CN(CC3=CC=C(F)C=C3)CC2)=O.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 471.35
Formel vægt 471.35
Procent renhed 99.51%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.