Få mere at vide
BW-A 78U, MedChemExpress
Artikelnummer. 16420509
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16420509 1 mg 1mg
16405527 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16420509 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100118
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress BW-A 78U is a PDE4 inhibitor with an IC50 of 3 μM.
BW-A 78U is a PDE4 inhibitor with an IC50 of 3 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BW-A 78U
CAS 101155-02-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H12FN5
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (583.05 mM; Need ultrasonic)
SMIL CNC1=C2N=CN(CC3=CC=CC=C3F)C2=NC=N1
Molekylvægt (g/mol) 257.27
Formel vægt 257.27
Procent renhed 99.67%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation