Få mere at vide
BW 373U86, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001400
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30001400 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30001400 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 1663/10
Potent, selective non-peptide δ agonist
Potent, selective non-peptide δ-opioid receptor agonist. Ki values are 1.8, 15 and 34 nM for δ, μ and κ receptors respectively. Centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BW 373U86
CAS 155836-50-3
Molekylær formel C27H37N3O2
Mængde 10 mg
Synonym snc-86, chembl25230, 4-r-2s,5r-2,5-dimethyl-4-prop-2-enylpiperazin-1-yl-3-hydroxyphenyl methyl-n,n-diethylbenzamide, tocris-1663, d0k5kl, +--4-alpha-r*-alpha-2s*,5r*-4-allyl-2,5-dimethyl-1-piperazinyl-3-hydroxybenzyl-n,n-diethylbenzamide, 4-4-allyl-2,5-dimethyl-piperazin-1-yl-3-hydroxy-phenyl-methyl-n,n-diethyl-benzamide, benzamide, 4-2,5-dimethyl-4-2-propenyl-1-piperazinyl 3-hydroxyphenyl methyl-n,n-diethyl-, 1 s* ,2alpha,5beta-+-, +-4-r-2s,5r-2,5-dimethyl-4-2-propenyl-1-piperazinyl-3-hydroxyphenyl methyl-n,n-diethylbenzamide, +/--4-alphar*-alpha 2s*,5r*-4-allyi-2,5-dimethyl-1-piperazinyl-3-hydroxybenzyl-n,n-diethylbenzamide
InChI nøgle LBLDMHBSVIVJPM-YZIHRLCOSA-N
SMIL CCN(CC)C(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC(=CC=C2)O)N3CC(N(CC3C)CC=C)C
IUPAC navn 4-[(R)-[(2S,5R)-2,5-dimethyl-4-prop-2-enylpiperazin-1-yl]-(3-hydroxyphenyl)methyl]-N,N-diethylbenzamide
Molekylvægt (g/mol) 435.612
PubChem CID 119029
Formel vægt 435.61
Procent renhed >99%