Få mere at vide
BVT-14225, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473477
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16473477 50 mg
16427458 10 mg
16427426 100 mg
16419937 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16473477 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18055
MedChemExpress BVT-14225 is a selective 11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) inhibitor with an IC50 of 52 nM.
BVT-14225 is a selective 11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) inhibitor with an IC50 of 52 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BVT-14225
CAS 376638-65-2
Farve Pink
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H20ClN3O3S2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (248.80 mM)
SMIL O=C(N(CC)CC)CC1=CSC(NS(=O)(C2=CC=CC(Cl)=C2C)=O)=N1
Molekylvægt (g/mol) 401.93
Formel vægt 401.93
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism