Få mere at vide
Butyrophenone, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 495-40-9 |
| Smeltepunkt | 11°C to 13°C |
| Tæthed | 0.988 g/cm3 |
| Kogepunkt | 220°C to 222°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00009397 |
| Mængde | 25 mL |
| Synonym | Butyrophenone, Butyrophenone |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.2 |
| Grad | Research |