Få mere at vide
Butyrophenon, 99%
Beskrivelse
Butyrophenon bruges som mellemprodukter af flydende krystaller
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
flydende krystaller
. Opløselighed
Bemærkninger
Beskyt mod lys. Opbevares under en inaktiv atmosfære.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyrophenone |
| Smeltepunkt | 11 °C til 13 °C |
| Tæthed | 1.021 |
| Kogepunkt | 222 °C |
| Flammepunkt | 88 °C (190 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.5195 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 508305 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |