Få mere at vide
Butyrophenon, 99%
Artikelnummer. 11408760
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408760 25 g 25g
11453764 50 g 50g
11463764 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408760 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11345.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 495-40-9 | C10H12O | 148,205 g/mol
Butyrophenon bruges som mellemprodukter af flydende krystaller
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Butyrophenon bruges som mellemprodukter af
flydende krystaller
. Opløselighed
Bemærkninger
Beskyt mod lys. Opbevares under en inaktiv atmosfære.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 495-40-9
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.205
MDL nummer MFCD00009397
InChI nøgle FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyrophenone, n-butyrophenone, 1-butanone, 1-phenyl, phenyl propyl ketone, 1-phenyl-1-butanone, propyl phenyl ketone, unii-186i11wb5b, 1-phenyl-butan-1-one, propylphenylketone
PubChem CID 10315
IUPAC navn 1-phenylbutan-1-on
SMIL CCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyrophenone
Smeltepunkt 11°C to 13°C
Tæthed 1.021
Kogepunkt 222°C
Flammepunkt 88°C (190°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.5195
Mængde 25 g
Beilstein 508305
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 148.21
Procent renhed 99%