Få mere at vide
Butyroin, 97%
Artikelnummer. 15618695 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15618695 5 g 5g
15628695 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15618695 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460760050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
CAS: 496-77-5 | C8H16O2 | 144,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 496-77-5
Molekylær formel C8H16O2
Molekylvægt (g/mol) 144.21
MDL nummer MFCD00021928
InChI nøgle BVEYJWQCMOVMAR-UHFFFAOYNA-N
Synonym butyroin, 5-hydroxy-4-octanone, 4-octanone, 5-hydroxy, 5-octanol-4-one, octan-4-ol-5-one, fema no. 2587, 5-hydroxy-octan-4-one, acmc-1aijr, ksc236m9n, +/--5-hydroxy-4-octanone
PubChem CID 219794
IUPAC navn 5-hydroxyoctan-4-on
SMIL CCCC(O)C(=O)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyroin
Kogepunkt 80.0°C to 86.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 71°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 144.22
Procent renhed 97%