missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Butyraldehyde, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15886290
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15886290 100 mL -
15818590 1 L -
15828590 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15886290 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8015550100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 123-72-8

Tekniske data

Smeltepunkt -99°C
Tæthed 0.80 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 75°C to 76°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00007023
Mængde 100 mL
Synonym Butyraldehyde, Butanal, Butyraldehyde
Molekylvægt (g/mol) 72.11
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.