Få mere at vide
Butyraldehyde diethylacetal, 97%
Artikelnummer. 10494635 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10494635 5 g Glasflaske 5g
10503924 25 g Glasflaske 25g
10404645 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10494635 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393430050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3658-95-5 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3658-95-5
Molekylær formel C8H18O2
Molekylvægt (g/mol) 146.23
MDL nummer MFCD00038316
InChI nøgle UVHXZFGCCJLFMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 1,1-diethoxy, butyraldehyde, diethyl acetal, butyraldehyde diethyl acetal, butylaldehyde diethyl acetal, n-butyraldehyde diethyl acetal, butyraldehyde diethyl acetal, analytical standard
PubChem CID 77225
IUPAC navn 1,1-diethoxybutan
SMIL CCCC(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyraldehyde diethylacetal
Farve Farveløs
Tæthed 0.8300g/mL
Kogepunkt 143.0°C
Flammepunkt 30°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2CH(OCH2CH3)2
Brydningsindeks 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.83
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble
Formel vægt 146.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyraldehyde diethylacetal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.