Få mere at vide
Butyl Digol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10315220 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10315220 2.5 L 2.5 L
10040070 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10315220 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/5300/17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 112-34-5
Molekylær formel C8H18O3
MDL nummer 2881
Tekniske data
Smeltepunkt -68°C
Farve Colorless
Kogepunkt 231°C
Emballage Amber glass bottle
Mængde 2.5 L
Formel vægt 162.23g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol