Specifications
| Smeltepunkt | -68°C |
| Farve | Colorless |
| Kogepunkt | 231°C |
| Emballage | Amber glass bottle |
| Mængde | 500 mL |
| Formel vægt | 162.23g/mol |
| Fysisk form | Liquid |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol