Få mere at vide
Butylbenzoat, 98+%
Artikelnummer. 10319260 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10319260 5 g Glasflaske 5g
10247700 250 g Glasflaske 250g
10309260 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10319260 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296400050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 136-60-7 | C11H14O2 | 178,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136-60-7
Molekylær formel C11H14O2
Molekylvægt (g/mol) 178.23
MDL nummer MFCD00009439
InChI nøgle XSIFPSYPOVKYCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl benzoate, benzoic acid, butyl ester, anthrapole az, benzoic acid butyl ester, dai cari xbn, benzoic acid n-butyl ester, butylester kyseliny benzoove, butylbenzoate, unii-1tgz0d0o8i, butylester kyseliny benzoove czech
PubChem CID 8698
IUPAC navn butylbenzoat
SMIL CCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl benzoate
Navn note 98+%
Smeltepunkt -22 °C
Farve Gul
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 250 °C
Flammepunkt 107 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5COO(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1,4960 til 1,498
Mængde 5 g
Merck Index 15, 1554
Specifik vægtfylde 1
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 178.23
Procent renhed 98+%
Fysisk form Olieagtig væske