Få mere at vide
Butyl 4-Hydroxybenzoate (Butyl Paraben), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyl Parahydroxybenzoate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3 |
| Formel vægt | 194.0943 |
| Procent renhed | >95% |