Få mere at vide
Butyl 4-hydroxybenzoat, 99+%
Artikelnummer. 10742202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10742202 100 g Glasflaske 100g
10518702 500 g Glasflaske 500g
10510574 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10742202 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 403571000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 94-26-8 | C11H14O3 | 194,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-26-8
Molekylær formel C11H14O3
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00016478
InChI nøgle QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Synonym butylparaben, butyl paraben, butyl p-hydroxybenzoate, nipabutyl, butoben, butyl chemosept, butyl parasept, butyl tegosept, butyl butex, tegosept butyl
PubChem CID 7184
IUPAC navn butyl-4-hydroxybenzoat
SMIL CCCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl 4-hydroxybenzoate
Navn note 99+%
Smeltepunkt 68,0 °C til 71,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.2800g/mL
Kogepunkt 156,0 °C (3,5 mmHg)
Flammepunkt 181 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel OHC6H4CO2(CH2)3CH3
Mængde 100 g
Merck Index 15, 1587
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig (1,8 watt% ved 20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i acetone, ethanol, diethylether, kloroform og propylenglykol
Formel vægt 194.23
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyl 4-hydroxybenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.