Få mere at vide
Bupropion hydrochlorid, 99%
Beskrivelse
Bupropion HC bruges som hæmmer af dopamin og SLC6A2. Bupropion er effektivt som antidepressivum på grund af dets virkning på nikotinreceptorer, og det bruges også til at fremme rygestop.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Bupropion HC bruges som hæmmer af dopamin og SLC6A2. Bupropion er effektivt som antidepressivum på grund af dets virkning på nikotinreceptorer, og det bruges også til at fremme rygestop.
Opløselighed
Opløseligt i vand (>25 mg/ml), ethanol 193 mg/ml, 0,1 N HCl 333 mg/ml
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hold dig væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bupropion hydrochloride |
| Smeltepunkt | 233 °C til 234 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 250 mg |
| Merck Index | 14,1499 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (>25 mg/ml), ethanol 193 mg/ml, 0,1 N HCl 333 mg/ml |
| Formel vægt | 276.2 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Pulver |