missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bupranolol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bupranolol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22ClNO2/c1-10-5-6-12(15)13(7-10)18-9-11(17)8-16-14(2,3)4/h5-7,11,16-17H,8-9H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 271.1339 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?