CAS RN 14556-46-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Bupranolol, TRC
CAS: 14556-46-8 Molekylær formel: C14 H22 Cl N O2 Molekylvægt (g/mol): 271.78 Synonym: 2-Propanol, 1-(2-chloro-5-methylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-,2-Propanol, 1-(tert-butylamino)-3-[(6-chloro-m-tolyl)oxy]- (8CI),1-(2-Chloro-5-methylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-propanol,(±)-Bupranolol,Bupranol,Bupranolol,Ophtorenin IUPAC navn: 1-(tert-butylamino)-3-(2-chloro-5-methylphenoxy)propan-2-ol SMIL: Cc1ccc(Cl)c(OCC(O)CNC(C)(C)C)c1