Få mere at vide
Bupivacain hydrochloridmonohydrat, 98+%
Artikelnummer. 15475139
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475139 25 g 25g
15455139 1 g 1g
15465139 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15475139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62835.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Hæmmer TREK-1-kanaler og depolariserer cellemembranen | CAS: 73360-54-0 | C18H31ClN2O2 | 342,908 g/mol
Det anvendes som Na+-kanalblokker, lokalbedøvelsesmiddel og cAMP-produktionshæmmer. Det fungerer som et overfladeaktivt molekyle med både hydrofile og lipofile egenskaber, adrenerg antagonist, EC 3.1.1.8 (cholinesterase) hæmmer og EC 3.6.3.8 (Ca(2+)-transporterende ATPase-hæmmer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det anvendes som Na+-kanalblokker, lokalbedøvelsesmiddel og cAMP-produktionshæmmer. Det fungerer som et overfladeaktivt molekyle med både hydrofile og lipofile egenskaber, adrenerg antagonist, EC 3.1.1.8 (cholinesterase) hæmmer og EC 3.6.3.8 (Ca(2+)-transporterende ATPase-hæmmer.
Opløselighed
Opløselig i vand til 50 mM, i DMSO til 100 mM og i ethanol til 100 mM.
Bemærk
Opbevar den væk fra oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73360-54-0
Molekylær formel C18H31ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 342.908
MDL nummer MFCD00078956
InChI nøgle HUCIWBPMHXGLFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bupivacaine hydrochloride monohydrate, lac-43, marcaine tn, +/--1-butyl-2',6'-pipecoloxylidide monohydrochloride, monohydrate, 1-butyl-n-2,6-dimethylphenyl piperidine-2-carboxamide hydrate hydrochloride, bupivacaine hydrate hydrochloride, bupivacaine hcl h2-o, 2-piperidinecarboxamide, 1-butyl-n-2,6-dimethylphenyl-, monohydrochloride, monohydrate, bupivacaine hydrochloride ep, 1-butyl-n-2,6-dimethylphenyl piperidine-2-carboxamide hydrochloride hydrate
PubChem CID 5282419
IUPAC navn 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide;hydrate;hydrochloride
SMIL CCCCN1CCCCC1C(=O)NC2=C(C=CC=C2C)C.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bupivacaine hydrochloride monohydrate
Smeltepunkt 255 °C til 259 °C
Farve Hvid
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Merck Index 14,1495
Opløselighedsinformation Opløselig i vand op til 50 mM, i DMSO op til 100 mM og i ethanol op til 100 mM.
Formel vægt 342.9
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver