Få mere at vide
Bumetanid, TRC
Artikelnummer. 30136436
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136436 100 mg
30133690 1 g
17998524 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136436 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB689550100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28395-03-1
Molekylær formel C17 H20 N2 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 364.42
Synonym Bumetanide, 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Benzoic acid, 3-(aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxy-, Benzoic acid, 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid, 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, 3-n-Butylamino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Bufenox, Bumetanide, Bumethanide, Bumex, Burinex, Edemex, Fontego, Fordiuran, Lixil, Lunetoron, PF 1593, Ro 10-6338
IUPAC navn 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoesyre
SMIL CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bumetanide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
Formel vægt 364.1093
Procent renhed >95%