Få mere at vide
Bumetanide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499837
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499837 5 g
16491679 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16499837 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17468
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Bumetanide (Ro 10-6338; PF 1593), a highly potent loop diuretic, is a Na+-K+-Cl+ cotransporter (NKCC) blocker. Bumetanide is a selective NKCC1 inhibitor, but also inhibits NKCC2, with IC50s of 0.68 μM and 4.0 μM for hNKCC1A and hNKCC2A, respectively.
Bumetanide (Ro 10-6338
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bumetanide
CAS 28395-03-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H20N2O5S
Mængde 5 g
Synonym Ro 10-6338 PF 1593
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (274.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.27 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CC(NCCCC)=C(OC2=CC=CC=C2)C(S(=O)(N)=O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 364.42
Formel vægt 364.42
Procent renhed 99.31%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation