Få mere at vide
Bumetanid, 98+%
Artikelnummer. 15454709
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454709 5 g -
15444709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62302.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Hæmmer af natrium-kalium-chlorid-kotransportøren | CAS: 28395-03-1 | C17H20N2O5S | 364,416 g/mol
Bumetanid er blevet observeret at blokere depolariseringen af GABA i kortikale udviklingsstudier. Det er blevet brugt som en specifik hæmmer af Na+-K+-2Cl-kotransportøren NKCC1
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Bumetanid er blevet observeret at blokere depolariseringen af GABA i kortikale udviklingsstudier. Det er blevet brugt som en specifik hæmmer af Na+-K+-2Cl-kotransportøren NKCC1
Opløselighed
Opløseligt i ethanol (10 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), acetone, benzen, methanol, propylenglycol og vand (<1 mg/ml).
Bemærk
Opbevar den et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hold dig væk fra syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28395-03-1
Molekylær formel C17H20N2O5S
Molekylvægt (g/mol) 364.416
MDL nummer MFCD00078949
InChI nøgle MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bumetanide, 3-butylamino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, bumex, burinex, fordiuran, lunetoron, fontego, segurex, bumetanida, bumetanidum
PubChem CID 2471
ChEBI CHEBI:3213
IUPAC navn 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
SMIL CCCCNC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)S(=O)(=O)N)OC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bumetanide
Smeltepunkt 230 °C til 231 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Merck Index 14,1484
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol (10 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), acetone, benzen, methanol, propylenglykol og vand (<1 mg/ml).
Formel vægt 364.4
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Fast stof