Få mere at vide
Bumetanid, 98+%
Artikelnummer. 15444709
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444709 1 g 1g
15454709 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62302.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1119.42 DKK
    1007.65 DKK / 1g
    Spare 111.77 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Hæmmer af natrium-kalium-chlorid-kotransportøren | CAS: 28395-03-1 | C17H20N2O5S | 364,416 g/mol
Bumetanid er blevet observeret at blokere depolariseringen af GABA i kortikale udviklingsstudier. Det er blevet brugt som en specifik hæmmer af Na+-K+-2Cl-kotransportøren NKCC1
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Bumetanide has been observed to block the depolarization of GABA in cortical development studies. It is been used as a specific inhibitor of Na+-K+-2Cl- cotransporter NKCC1
Solubility
Soluble in ethanol (10 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), acetone, benzene, methanol, propylene glycol, and water (<1mg/mL).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28395-03-1
Molekylær formel C17H20N2O5S
Molekylvægt (g/mol) 364.416
MDL nummer MFCD00078949
InChI nøgle MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bumetanide, 3-butylamino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, bumex, burinex, fordiuran, lunetoron, fontego, segurex, bumetanida, bumetanidum
PubChem CID 2471
ChEBI CHEBI:3213
IUPAC navn 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
SMIL CCCCNC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)S(=O)(=O)N)OC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bumetanide
Smeltepunkt 230°C to 231°C
Farve White
Mængde 1 g
Merck Index 14,1484
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol (10mg/ml),DMSO (25mg/ml),acetone,benzene,methanol,propylene glycol,and water (<1mg/ml).
Formel vægt 364.4
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Solid