missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bulnesol (~85%), TRC

Artikelnummer. 30007313
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007313 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007313 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB9427651MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22451-73-6
Molekylær formel C16 H28 O
Molekylvægt (g/mol) 222.37
Synonym [3S-(3alpha,3abeta,5alpha)]-1,2,3,3a,4,5,6,7-Octahydro-alpha,alpha,3,8-tetramethyl-5-azulenemethanol, Guai-1(10)-en-11-ol, (3S,3aS,5R)-1,2,3,3a,4,5,6,7-Octahydro-alpha,alpha,3,8-tetramethyl-5-azulenemethanol
IUPAC navn 2-[(3S,3aS,5R)-3,3a,8-trimethyl-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1H-azulen-5-yl]propan-2-ol
SMIL C[C@H]1CCC2=C(C)CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)(C)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bulnesol
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H28O/c1-11-6-8-13(15(3,4)17)10-16(5)12(2)7-9-14(11)16/h12-13,17H,6-10H2,1-5H3/t12-,13+,16-/m0/s1
Formel vægt 236.214
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.