CAS RN 22451-73-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Bulnesol (~85%), TRC
CAS: 22451-73-6 Molekylær formel: C16 H28 O Molekylvægt (g/mol): 222.37 Synonym: [3S-(3alpha,3abeta,5alpha)]-1,2,3,3a,4,5,6,7-Octahydro-alpha,alpha,3,8-tetramethyl-5-azulenemethanol,Guai-1(10)-en-11-ol,(3S,3aS,5R)-1,2,3,3a,4,5,6,7-Octahydro-alpha,alpha,3,8-tetramethyl-5-azulenemethanol IUPAC navn: 2-[(3S,3aS,5R)-3,3a,8-trimethyl-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1H-azulen-5-yl]propan-2-ol SMIL: C[C@H]1CCC2=C(C)CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)(C)O