Få mere at vide
Bulleyaconitine A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16424797
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16424797 50 mg
16408918 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16424797 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0239
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Bulleyaconitine A is an analgesic and antiinflammatory drug isolated from Aconitum plants; has several potential targets, including voltage-gated Na+ channels.
Bulleyaconitine A is an analgesic and antiinflammatory drug isolated from Aconitum plants
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bulleyaconitine A
CAS 107668-79-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C35H49NO9
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 20.83 mg/mL (33.18 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=C(OC)C=C1)C2C3(O)C(OC)CC4(OC(C)=O)C2C(C3)C56C(C(OC)C4C6N(CC)C7)C7(COC)CCC5OC
Molekylvægt (g/mol) 627.76
Formel vægt 627.76
Procent renhed 98.99%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation