Få mere at vide
Buflomedil hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Buflomedil hydrochloride is a vasodilator used to treat claudication or the symptoms of peripheral arterial disease.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buflomedil hydrochloride |
| CAS | 35543-24-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H26ClNO4 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 55 mg/mL (159.95 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (96.93 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=C(OC)C=C(OC)C=C1OC)CCCN2CCCC2.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.85 |
| Formel vægt | 343.85 |
| Vis mere |