Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 1,00, Chem-Lab
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
pH-niveau± 0,02 ved specificeret temperatur:
- pH 0,94 ved 0 °C
- pH 0,99 ved 10 °C
- pH 1,00 ved 20 °C
- pH 1,00 ved 25 °C
- pH 1,00 ved 30 °C
- pH 1,01 ved 40 °C
- pH 1,01 ved 50 °C
- pH 1,01 ved 60 °C
- pH 1,01 ved 70 °C
- pH 1,02 ved 80 °C
- pH 1,02 ved 90 °C
Tekniske data
Tekniske data
CAS | 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5 |
Smeltepunkt | 0 °C |
Farve | Farveløs |
Tæthed | 1.01g/mL |
pH | 1.00 (at 20°C to 30°C) |
Fysisk form | Væske |
Mængde | 1 L |
Løsningstype | pH Buffer |
Formulering | KCl-HCl |
Lugt | Odorless |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bufferopløsning, pH 1,00, Chem-Lab >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion