Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 1,00 [KCl/HCl], BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10700512 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 10700512
Brand: JT Baker 7261.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Generelt laboratoriereagens
  • Indeholder kaliumchlorid/saltsyre
  • Denne buffer kan spores til NIST Standard referencebuffer
Tekniske data
pH 1.00 ±0.02
Mængde 1 L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffer Solution, pH 1.00
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid