Få mere at vide
Bufexamac, MedChemExpress
Beskrivelse
Bufexamac is a class IIB histone deacetylases (HDAC6 and HDAC10) inhibitor used as an anti-inflammatory agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bufexamac |
| CAS | 2438-72-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H17NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Bufexamic acid |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (447.89 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NO)CC1=CC=C(OCCCC)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.27 |
| Vis mere |