Få mere at vide
Buclizine, Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buclizine Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H33ClN2.2ClH/c1-28(2,3)25-13-9-22(10-14-25)21-30-17-19-31(20-18-30)27(23-7-5-4-6-8-23)24-11-15-26(29)16-12-24;;/h4-16,27H,17-21H2,1-3H3;2*1H |
| Formel vægt | 504.1866 |