Få mere at vide
Bucindolol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16426537
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16426537 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16426537 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103214
MedChemExpress Bucindolol is a β1-adrenergic receptor blocker, with intrinsic sympathomimetic activity, used in the research of heart failure.
Bucindolol is a β1-adrenergic receptor blocker, with intrinsic sympathomimetic activity, used in the research of heart failure.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bucindolol
CAS 71119-11-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H25N3O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (275.14 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#CC1=CC=CC=C1OCC(O)CNC(C)(C)CC2=CNC3=C2C=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 363.45
Formel vægt 363.45
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation