Få mere at vide
Bucetin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498496
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16498496 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16498496 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0906
MedChemExpress Bucetin (3-Hydroxy-p-butyrophenetidide) is an analgesic and antipyretic compound.
Bucetin (3-Hydroxy-p-butyrophenetidide) is an analgesic and antipyretic compound.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bucetin
CAS 1083-57-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H17NO3
Mængde 100 mg
Synonym 3-Hydroxy-p-butyrophenetidide
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (156.76 mM)
SMIL CC(O)CC(NC1=CC=C(OCC)C=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 223.27
Formel vægt 223.27
Procent renhed 99.74%
Grad Research
Fysisk form Solid