Få mere at vide
BTS, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451816
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16451816 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16451816 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16690
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress BTS (N-Benzyl-p-toluenesulfonamide) is a potent and selective inhibitor of skeletal muscle myosin II subfragment 1 (S1) ATPase activity, with an IC50s of ∼5 μM for actin- and Ca2+-stimulated myosin S1 ATPase. BTS specifically inhibits the contraction of fast skeletal muscle fibers.
BTS (N-Benzyl-p-toluenesulfonamide) is a potent and selective inhibitor of skeletal muscle myosin II subfragment 1 (S1) ATPase activity, with an IC50s of ∼5 μM for actin- and Ca2+-stimulated myosin S1 ATPase. BTS specifically inhibits the contraction of fast skeletal muscle fibers.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BTS
CAS 1576-37-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H15NO2S
Mængde 500 mg
Synonym N-Benzyl-p-toluenesulfonamide N-Tosylbenzylamine
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (127.54 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.38 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(NCC1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C)C=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 261.34
Formel vægt 261.34
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death