Få mere at vide
BTB-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446287
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16446287 5 mg
16429976 50 mg
16414676 100 mg
16403568 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16446287 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101770
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress BTB-1 is a potent, selective and reversible mitotic motor protein Kif18A inhibitor with an IC50 of 1.69 μM.
BTB-1 is a potent, selective and reversible mitotic motor protein Kif18A inhibitor with an IC50 of 1.69 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BTB-1
CAS 86030-08-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H8ClNO4S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (335.90 mM)
SMIL O=S(C1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O)(C2=CC=CC=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 297.71
Formel vægt 297.71
Procent renhed 99.69%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death