Beskrivelse
Dette er en GIBCO Tilpasset produkt. Udfyld venligst og indsend den tilpassede medieforespørgselsformular , og en kundeservicerepræsentant vil kontakte dig vedrørende priser og tilgængelighed.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Oversigt | BSA-fraktion V IgG-fri, 25 g, stuetemperatur forsendelsesforhold, opbevares ved 2 til °8 C, bruges til cellelevedygtighed, spredning og funktion, pattedyrcellekultur |
| Form | Fast stof |
| Produkttype | BSA |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Cellekultur, pattedyrcellekultur, celleanalyse, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, celleproliferation |
| Mængde | 25 g |
| Regulatorisk status | RUO |