Få mere at vide
Bruceine A, MedChemExpress
Beskrivelse
Bruceine A(NSC310616
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bruceine A |
| CAS | 25514-31-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H34O11 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Dihydrobrusatol NSC310616 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 12 mg/mL (22.96 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C([C@@]1([C@H]([C@H](O)[C@]2([H])[C@]3(C4)C)O)[C@@]([C@H](C5=O)OC(CC(C)C)=O)([H])[C@@]2([C@@](O5)([H])C[C@@]3([H])C(C)=C(O)C4=O)CO1)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 522.54 |
| Vis mere |