Få mere at vide
Kautex™ Brune lavdensitets polyethylen flasker med bred hals
Brug brun-transparent Kautex™ Brune lavdensitets polyethylenflasker med bred hals for at begrænse eksponeringen for lys og mindske mulig forurening af flaskeindholdet gennem lystransmission.
Brand: Kautex™ 2000784587
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Brun farve beskytter lysfølsomme materialer mod UV-lys
- Bred halsåbning betyder, at flasker er nemme at fylde og rengøre
- Rund
- Med lukning
Tekniske data
| 1000 mL | |
| 50 mm | |
| LDPE | |
| 56 | |
| 1 stk. | |
| Nej | |
| Flaske med bred hals | |
| 65 mm | |
| Skruelåg |
| Brun | |
| Rund | |
| 50 mm | |
| Skruelukning LDPE | |
| Ja | |
| 205 mm | |
| LDPE | |
| 95 mm |
Produktforslag
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kautex™ Brune lavdensitets polyethylen flasker med bred hals > Kapacitet: 1000 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion