Få mere at vide
Kautex™ Brune lavdensitets polyethylen flasker med bred hals
Artikelnummer. p-8011918
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 4
Pakke med 50
Pakke med 56
Artikelnummer. 10609033
Brand: Kautex™ 2000784583
Brug brun-transparent Kautex™ Brune lavdensitets polyethylenflasker med bred hals for at begrænse eksponeringen for lys og mindske mulig forurening af flaskeindholdet gennem lystransmission.
  • Brun farve beskytter lysfølsomme materialer mod UV-lys
  • Bred halsåbning betyder, at flasker er nemme at fylde og rengøre
  • Rund
  • Med lukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Brun
Diameter (metrisk) Indvendig hals 23.8 mm
Form Rund
Materiale LDPE
Hals-id (metrisk) 23.8 mm
nr. pr. sag 650
Udskiftning af lukning Skruelukning LDPE
Mængde 50 Pk.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Højde (metrisk) 76 mm
Produkttype Flaske med bred hals
Lukningsmateriale LDPE
Lukkestørrelse 32 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Lukketype Skruelåg