Få mere at vide
Bromperidol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromperidol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23BrFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2 |
| Formel vægt | 419.0896 |
| Procent renhed | >95% |