Få mere at vide
Bromperidol, MedChemExpress
Beskrivelse
Bromperidol (R-11333) possesses antipsychotic activity, with a high affinity for central dopamine receptors D2. Bromperidol can kill Mycobacteria in a synergistic manner with Spectinomycin.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromperidol |
| CAS | 10457-90-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H23BrFNO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | R-11333 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (118.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CCCN2CCC(O)(C3=CC=C(Br)C=C3)CC2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.32 |
| Vis mere |