Få mere at vide
Bromthymol blåt natriumsalt, 0,04% w/v vandig opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
600ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Bromothymol Blue sodium salt |
IUPAC navn | sodium;2-bromo-4-[(Z)-(3-bromo-2-methyl-4-oxo-5-propan-2-ylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-(2-sulfophenyl)methyl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenolate |
Formel vægt | 646.38 |
Lugt | Odorless |
Farve | Blue |
Mængde | 6 x 100 mL |
Fysisk form | Liquid |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bromthymol blåt natriumsalt, 0,04% w/v vandig opløsning, Thermo Scientific Chemicals >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion